Merck
706477
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-ピペリジン-2-カルボン酸
97%
別名:
1,2-ピペリジンジカルボン酸、1-(9H-フルオレン-9-イルメチル) エステル, Fmoc-DL-ピペコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO4
CAS番号:
分子量:
351.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
113-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)
InChI Key
CKLAZLINARHOTG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ヒトプロテアーゼ活性化受容体2アゴニストおよびアンタゴニストのラセミック固相調製の反応物質
カルバミン酸で保護されるアミノ酸のクロマトグラフィー上のエナンチオマー分離に用いる、尿素結合キナ-カリックスアレーンハイブリッド型受容体のための分析物
モノクローナル抗体のマイクロモルオーダーの配位子を識別するための、SPOT法による、セルロースメンブラン上のアルキルグリシンライブラリーアレイのアセンブリーに対する、コンビナトリアルな反応物質
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
706477-BULK:
706477-VAR:
706477-5G:
706477-1G:
試験成績書(COA)