Merck
706442
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α,α-ジフェニル-2-ピロリジンメタノールトリメチルシリルエーテル 溶液
0.05 M in toluene
別名:
(2S)-2-[ジフェニル[(トリメチルシリル)オキシ]メチル]ピロリジン、0.05Mトルエン溶液, (S)-α,α-ジフェニルプロリノールトリメチルシリルエーテル、0.05Mトルエン溶液, (S)-2-[ジフェニル(トリメチルシラニルオキシ)メチル]ピロリジン、0.05Mトルエン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27NOSi
CAS番号:
分子量:
325.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
形状
liquid
濃度
0.05 M in toluene
屈折率
n20/D 1.498
密度
0.860 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
InChI Key
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
706442-25ML:4548173301822
706442-VAR:
706442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)