Merck
706116
Sigma-Aldrich
カリウムベンゾフラザン-5-トリフルオロボラート
96%
別名:
カリウムベンゾ[c][1,2,5]オキサジアゾール-5-トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BF3KN2O
CAS番号:
分子量:
226.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
>300 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3BF3N2O.K/c8-7(9,10)4-1-2-5-6(3-4)12-13-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
InChI Key
VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
銅媒介性のクロスカップリングおよび鈴木クロスカップリングに関わる有機トリフルオロホウ酸
多用途で安定したボロン酸代替物としての有機トリフルオロホウ酸。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706116-VAR:
706116-5G:
706116-1G:
706116-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 5-aryl- and 5-heteroaryl-7-carboxyl-8-hydroxyquinaldines through Suzuki cross-coupling reaction with potassium organotrifluoroborates
F. Sliman and D. Desmaele,
Synthesis, 4, 619-630 (2010)
Sebastian A Testero et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2675-2678 (2011-01-25)
The copper-mediated and non-basic oxidative cross-coupling of organotrifluoroborates with phenols was applied to elaboration of the structures of thiirane-based inhibitors of matrix metalloproteinases. By revision of the synthetic sequence to allow this cross-coupling as the final step, and taking advantage
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.