Merck
704989
Sigma-Aldrich
マロン酸ジ-tert-ブチル-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
ジ-tert-ブチルマロネート-1,2,3-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO13CO13CH213COOC(CH3)3
分子量:
219.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
110-111 °C/22 mmHg
密度
0.979 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3/i7+1,8+1,9+1
InChI Key
CLPHAYNBNTVRDI-ULEDQSHZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
704989-VAR:
704989-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)