Merck
704563
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid MIDA ester
別名:
6-Methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BN2O4
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
210-217 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-3-2-4-12-5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
QJEDFNBMCXNWRT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704563-VAR:
704563-BULK:
704563-1G:
704563-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)