Merck
703850
Sigma-Aldrich
エチルシアノ-13C, 15N-酢酸-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
117.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
207-210 °C
密度
1.100 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F
引火点(℃)
109 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
703850-VAR:
703850-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)