Merck
703710
Sigma-Aldrich
trans-(2-シクロヘキシルビニル)ボロン酸MIDAエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20BNO4
CAS番号:
分子量:
265.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
218-223 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI Key
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
アプリケーション
純度は結晶化溶媒を除外していますが、DMSOを10 wt. %まで含むことがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703710-BULK:
703710-VAR:
703710-5G:
703710-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)