Merck
703400
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-(4-ブロモフェニル)チオフェン-3-カルボン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12BrNO2S
CAS番号:
分子量:
326.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
120-125 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1c(N)scc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H12BrNO2S/c1-2-17-13(16)11-10(7-18-12(11)15)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
InChI Key
SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
703400-BULK:
703400-5G:
703400-VAR:
703400-1G:
試験成績書(COA)