Merck
70238
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
≥97.0%
別名:
1-Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17NO4
CAS番号:
分子量:
323.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
フォーム
powder
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)17-9-10-20(17)19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI Key
BXRZCDISGRVJCA-KRWDZBQOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70238-VAR-F:
70238-BULK-F:
70238-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)