Merck
701637
Sigma-Aldrich
ビス(1,5-シクロオクタジエン)イリジウム(I)テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24BF4Ir
CAS番号:
分子量:
495.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
store and handling under Argon gas at all time
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
32-48 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI Key
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
701637-250MG:4548173299051
701637-250MG-PW:
701637-VAR:
701637-1G-PW:
701637-BULK:
701637-1G:4548173299044