Merck
701548
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
2-(4-フルオロフェニル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11BFNO4
CAS番号:
分子量:
251.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
231-236 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H11BFNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
VRWBUFHGNOFGKX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701548-BULK:
701548-5G:
701548-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)