Merck
701130
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-4-オキソピペリジン-2-カルボン酸
96%
別名:
(2R)-1-Boc-4-オキソピペコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO5
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
powder
光学活性
[α]22/D +22.0°, c = 1 in chloroform
mp
119-124 °C
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChI Key
GPBCBXYUAJQMQM-MRVPVSSYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
701130-VAR:
701130-BULK:
701130-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)