Merck
700967
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-7-メチル-1H-インダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrN2
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
180-186 °C
SMILES記法
Cc1cc(Br)cc2cn[nH]c12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-7(9)3-6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700967-VAR:
700967-250MG:
700967-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)