Merck
700932
Sigma-Aldrich
3-ホルミルフェニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
3-(6-メチル-4,8-ジオキソ-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-2-イル)ベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12BNO5
CAS番号:
分子量:
261.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
178-183 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-3-9(5-10)8-15/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI Key
XEUKQFIKPZSUTP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700932-BULK:
700932-VAR:
700932-500G:
700932-1G:
700932-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)