Merck
699721
Sigma-Aldrich
フタル酸-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
1,2-ベンゼン-13C6-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H6O4
分子量:
172.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
mp
210-211 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
XNGIFLGASWRNHJ-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
699721-BULK:
699721-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)