Merck
699438
Sigma-Aldrich
3-(モルホリン-4-カルボニル)フェニルボロン酸 ピナコール エステル
97%
別名:
4-[3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンゾイル]モルホリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24BNO4
分子量:
317.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
78-84 °C
官能基
ether
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-6-13(12-14)15(20)19-8-10-21-11-9-19/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
InChI Key
PKONGXZPUDFPPH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
699438-VAR:
699438-BULK:
699438-1G:
699438-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)