Merck
698709
Sigma-Aldrich
アリルボロン酸 MIDA エステル
別名:
2-アリル-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12BNO4
分子量:
197.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(CC=C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI Key
RKMASTMFHKLQNL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
ジメチルスルホキシドを10 wt. %まで含むことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
698709-25G:
698709-1G:
698709-BULK:
698709-VAR:
698709-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sabin Llona-Minguez et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(20), 7394-7398 (2015-03-27)
A two-step synthesis of structurally diverse pyrrole-containing bicyclic systems is reported. ortho-Nitro-haloarenes coupled with vinylic N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates generate ortho-vinyl-nitroarenes, which undergo a "metal-free" nitrene insertion, resulting in a new pyrrole ring. This novel synthetic approach has a wide