Merck
698342
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H56BF4P2Rh
CAS番号:
分子量:
716.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
形状
powder
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)[C@H]2CC[C@H](C(C)C)P2c3ccccc3P4[C@H](CC[C@@H]4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2.C8H12.BF4.Rh/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t21-,22-,23-,24-;;;/m1.../s1
InChI Key
AXLKBYDAACXFBH-QPZXYOTCSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
698342-BULK:
698342-VAR:
698342-50MG:
698342-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)