Merck
698156
Sigma-Aldrich
3-ヨードフェニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
2-(3-ヨードフェニル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11BINO4
CAS番号:
分子量:
358.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
256-260 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(I)c2
InChI
1S/C11H11BINO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
GEXCTPQCJMYLNP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)