Merck
697990
Sigma-Aldrich
4-シアノフェニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
4-(6-メチル-4,8-ジオキソ-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-2-イル)ベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11BN2O4
分子量:
258.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
255-262 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-9(6-14)3-5-10/h2-5H,7-8H2,1H3
InChI Key
GSZJATWIBFKRFE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)