Merck
697605
Sigma-Aldrich
(S,S)-ANDEN-フェニルTrost配位子
別名:
(+)-(11S,12S)ビス[2'-(ジフェニルホスフィノ)ベンズアミド]-9,10-ジヒドロ-9,10-エタノアントラセン, (11S,12S)-N,N'-(9,10-ジヒドロ-9,10-エタノアントラセン-11,12-ジイル)ビス[2-(ジフェニルホスフィノ)]ベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H42N2O2P2
CAS番号:
分子量:
812.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
光学活性
[α]22/D +111°, c = 1 in chloroform
mp
123-128 °C
SMILES記法
O=C(N[C@@H]1[C@@H](NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]5c6ccccc6[C@@H]1c7ccccc57)c8ccccc8P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C54H42N2O2P2/c57-53(45-33-17-19-35-47(45)59(37-21-5-1-6-22-37)38-23-7-2-8-24-38)55-51-49-41-29-13-15-31-43(41)50(44-32-16-14-30-42(44)49)52(51)56-54(58)46-34-18-20-36-48(46)60(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-36,49-52H,(H,55,57)(H,56,58)/t49-,50+,51-,52-/m0/s1
InChI Key
BEKZNCOFLFMFHP-UYATXGGZSA-N
アプリケーション
不斉アリル位アルキル化の配位子です[1][2][3][4]
法的情報
Dr. Reddy's Laboratoriesと共同で研究目的に限り販売しています。 米国特許番号5739396出願。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697605-BULK:
697605-100MG:
697605-VAR:
697605-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)