Merck
697095
Sigma-Aldrich
2-クロロピリジン-3-ボロン酸
別名:
(2-クロロ-3-ピリジル)ボロン酸, (2-クロロピリジン-3-イル)ボロン酸, ジヒドロキシ(2-クロロ-3-ピリジル)ボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BClNO2
CAS番号:
分子量:
157.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
mp
121-134 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3,9-10H
InChI Key
VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Pd-触媒による鈴木宮浦カップリング並びにCu-触媒によるアミド化反応を介した、Et4-ブロモ-6-メトキシ-1,5-ナフチリジン-3-カルボキシラートからのEtカンチノン-3-カルボキシラートの合成
  • MIDAとの反応と、その後のハライドとの鈴木反応またはアミンとのアミノ化を介した、アリールメチルピロリジニルメタノールおよびアミン誘導体の調製
  • アルギニンバソプレシン受容体アンタゴニスト候補としての、アリールアザビシクロオクタンの調製
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応による、ハロ-オリゴピリジンおよびオリゴピリジンの位置選択的調製
不定量の無水物を含むことがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
697095-250MG:
697095-BULK:
697095-1G:
697095-VAR:
試験成績書(COA)