Merck
696560
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-ピリジンボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-(2-クロロ-3-ピリジル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン,  2-クロロ-3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15BClNO2
CAS番号:
分子量:
239.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
34-38 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccnc2Cl
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7-14-9(8)13/h5-7H,1-4H3
InChI Key
XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696560-5G:
696560-VAR:
696560-BULK:
試験成績書(COA)