Merck
654329
Sigma-Aldrich
6-(1-ピペラジニル)ピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
1-(5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン-2-イル)ピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24BN3O2
CAS番号:
分子量:
289.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
137-142 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(18-11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
InChI Key
MEHCIETYEUUYGC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654329-BULK:
654329-1G:
654329-5G:
654329-VAR:
試験成績書(COA)