Merck
695831
Sigma-Aldrich
4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-2,4-ジオキソブタン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11F3O4
分子量:
288.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
57-61 °C
官能基
ester
fluoro
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
695831-1G:
695831-BULK:
695831-5G:
695831-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)