Merck
694010
Sigma-Aldrich
1H-ベンゾ[g]インドール-3-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
3-ホルミル-1H-ベンゾ[g]インドール, 3-ホルミル-6,7-ベンゾインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NO
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
231-236 °C
SMILES記法
O=Cc1c[nH]c2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H9NO/c15-8-10-7-14-13-11-4-2-1-3-9(11)5-6-12(10)13/h1-8,14H
InChI Key
NYIGHGXJJVOYCQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • 強力な抗がん免疫修飾剤としての、トリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤ピリジル-エテニル-インドール
インド-ルや天然物の合成に便利な出発物質です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694010-1G:
694010-VAR:
694010-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2450-2450 (1973)