Merck
693022
Sigma-Aldrich
(S)-DM-BINAP
別名:
(S)-(−)-2,2′-ビス[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-1,1′-ビナフチル, (S)-(−)-2,2′-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-1,1′-ビナフチル, (S)-3,5-キシリル-BINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H48P2
CAS番号:
分子量:
734.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
形状
solid
光学活性
[α]/D -172°, 20, c = 1 in chloroform
mp
189-193 °C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChI Key
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の触媒です。
  • ベンゾフェノンの不斉水素化
  • キラールなビアリールビスホスフィン配位子の存在下でナフタレンプロピン酸誘導体を用いた、ロジウム触媒によるジインの[2+2+2]環化を介した、軸キラルなアリルナフタレン誘導体の位置および立体選択的調製。
  • プロピオール酸メチルを用いたロジウム触媒による1,6-エニンの位置分散的[(2+2)+2]カルボ環化
  • 配位子調節性の位置選択的かつ立体選択的な、非対称化ロジウム触媒とアリールボロン酸を用いたメソシクロペンテンジカルボナートのアリルアリール化による、アリールシクロペンテノール位置異性体の生成
  • 白金(II)錯体触媒による、DMF中、室温でのケテンシリルアセタールとのエナンチオ選択的アルドール反応
  • Rh-触媒による共役インアミドとジインの[2+2+2]環状付加を介する、キラルなN,O-ビアリールの立体選択的調製
法的情報
研究 目的の使用に限り、高砂香料工業株式会社と共同で販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
693022-BULK:
693022-50MG:
693022-VAR:
693022-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)