Merck
692840
Sigma-Aldrich
サマリウムコバルト、合金 24
disc, size 10 mm × 6 mm
別名:
Sm2Co17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm2Co17
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
disc
組成
Cobalt, 49.05 wt. %
copper, 5.95 wt. %
Iron, 17.25 wt. %
Samarium, 25 wt. %
Zirconium, 2.75 wt. %
サイズ
10 mm × 6 mm
InChI
1S/Co.Sm
InChI Key
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
磁気パラメーター/特性:
最大エネルギー積(BH):190 kJ/m3(24 MGsOe)
残留磁束密度(Br):1.00 T (10.0 kGs)
保磁力(Hc):740 kA/m (9.3 kOe)
固有保磁力(Hci):2070 kA/m (26.0 kOe)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
692840-BULK:
692840-VAR:
692840-3EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
フラックス法で合成された、ランタノイド元素を含有する強相関性のエネルギー材料について解説します。
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
磁歪(じわい)材料は、機械的もしくは熱的エネルギーを電気的・磁気的エネルギーに直接変換することができるため、環境発電材料として期待されています。
すべて表示