Merck
692603
Sigma-Aldrich
N-イソプロピルピロリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H8NC3H7
CAS番号:
分子量:
113.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.438
密度
0.800 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.9 °F - closed cup
引火点(℃)
18.3 °C - closed cup