Merck
692107
Sigma-Aldrich
5,7-ジクロロ-1-インダノン
97%
別名:
5,7-ジクロロ-2,3-ジヒドロインデン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6Cl2O
CAS番号:
分子量:
201.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
102-106 °C
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChI Key
TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
692107-1G:
692107-VAR:
692107-BULK:
試験成績書(COA)