Merck
691151
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-2-methylimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
別名:
(OMe)2MeIm-PF6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11F6N2O2P
CAS番号:
分子量:
288.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (13C-NMR)
≥98.0% (31P-NMR)
98%
形状
solid
mp
123 °C
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1C
InChI
1S/C6H11N2O2.F6P/c1-6-7(9-2)4-5-8(6)10-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
JZRQUSXLKTZBJU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ionic liquid and NHC precatalyst
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691151-50G:
691151-5G:
691151-VAR:
691151-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)