Merck
686395
Sigma-Aldrich
4-ヨード-2-メトキシ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7IO3
CAS番号:
分子量:
278.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
147-151 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(I)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KKAZLRGZDIWYJT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686395-25G:4548173997971
686395-VAR:
686395-5G:4548173997988
686395-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)