Merck
684953
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7FO
CAS番号:
分子量:
138.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5260
密度
1.144 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1C
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
ADCFIKGEGWFWEA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
684953-5G:
684953-VAR:
684953-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.