Merck
684325
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-glycidyl ether
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20O2Si
CAS番号:
分子量:
188.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D +6.5°, neat
屈折率
n20/D 1.4320
bp
197-199 °C/760 mmHg
密度
0.890 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
InChI Key
YANSSVVGZPNSKD-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.0 °F - closed cup
引火点(℃)
73.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
684325-BULK:
684325-VAR:
684325-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)