Merck
683728
Sigma-Aldrich
6-Chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxaldehyde
97%
別名:
2-Chloro-6,7-methylenedioxy-3-quinolinecarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6ClNO3
CAS番号:
分子量:
235.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
230-234 °C
SMILES記法
Clc1nc2cc3OCOc3cc2cc1C=O
InChI
1S/C11H6ClNO3/c12-11-7(4-14)1-6-2-9-10(16-5-15-9)3-8(6)13-11/h1-4H,5H2
InChI Key
BFMGNLHCLPBIHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Starter in the synthesis of the quinoline based natural products
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
683728-BULK:
683728-VAR:
683728-5G:
683728-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark A Elban et al.
Organic letters, 8(16), 3513-3516 (2006-07-28)
[reaction: see text] 10,11-Methylenedioxy-14-azacamptothecin, a potent analogue of the antitumor agent camptothecin (CPT), has been prepared via a key condensation between AB and DE ring precursors. The biological testing of this compound validated a strategy for modulation of the off-rate