Merck
68287
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
≥98.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
82.14
Beilstein:
1839458
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.5%
蒸気圧
5.11 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
密度
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
InChI Key
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
68287-BULK:
68287-5ML:
68287-25ML:
68287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)