Merck
682543
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-フルオロアニソール
99%
別名:
1-ブロモ-4-フルオロ-2-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrFO
CAS番号:
分子量:
205.02
Beilstein:
3240536
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.542
bp
143-145 °C/760 mmHg
密度
1.5983 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI Key
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F
引火点(℃)
90 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
682543-BULK:
682543-5G:
682543-VAR:
試験成績書(COA)