Merck
682233
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3O)C6H4Si(CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
330.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5673
密度
1.0297 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COc1ccccc1[Si](C)(C)[Si](C)(C)c2ccccc2OC
InChI
1S/C18H26O2Si2/c1-19-15-11-7-9-13-17(15)21(3,4)22(5,6)18-14-10-8-12-16(18)20-2/h7-14H,1-6H3
InChI Key
GTVBFJHBCZGREK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The lithium reagent derived from this disilane can be used to install a C-Si bond, easily cleaved by Tamao-Fleming oxidation.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
682233-VAR:
682233-BULK:
682233-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T W Lee et al.
Organic letters, 3(21), 3337-3339 (2001-10-12)
[structure: see text]. The new silyllithium reagent 1 and the corresponding cyanocuprate 3 are readily generated under optimal conditions and are useful for the formation of C-Si bonds. Tamao-Fleming oxidation of such C-Si bonds can be effected under very mild