Merck
682152
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C,d3 proline
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5D3H8NO2
CAS番号:
分子量:
133.17
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
InChI Key
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682152-VAR:
682152-BULK:
試験成績書(COA)