Merck
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline
97%
別名:
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-L-Pro(4-oxo)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO5
CAS番号:
分子量:
229.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
mp
160 °C (dec.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI Key
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681202-VAR:
681202-BULK:
681202-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)