Merck
680532
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12BNO2
CAS番号:
分子量:
165.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
178-190 °C
SMILES記法
CN(C)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
InChI Key
YZQQHZXHCXAJAV-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
アプリケーション
以下のような、様々なタンパク質エフェクターの合成に関わる反応物質です。
  • 生存運動ニューロンタンパク質のモジュレーター
  • グルコキナーゼのアクチベーター
  • 炭疽菌エノイル-ACP還元酵素阻害剤として用いられるアリールエーテル
以下の合成に関わる反応物質です。
  • チオ尿素-官能基化パラシクロファン
  • 一酸化窒素用の低バックグランド蛍光画像化剤
位置選択的ヨウ素化およびブロム化を受ける反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680532-1G:
680532-VAR:
680532-10G:
680532-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gözde Murat Saltan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 372-381 (2017-08-02)
In an approach to develop efficient organic optoelectronic devices to be used in light-driven systems, a series of three thiophene linked benzimidazole conjugates were synthesized and characterized. The combination of two thiophene rings to a benzimidazole core decorated with different