Merck
68047
Sigma-Aldrich
4-Borono-D-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
別名:
4-Dihydroxyboryl-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BNO4
CAS番号:
分子量:
209.01
Beilstein:
9202597
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI Key
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
68047-VAR:
68047-BULK:
68047-250MG:
試験成績書(COA)