Merck
680370
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3O3
CAS番号:
分子量:
195.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
147-152 °C
SMILES記法
Cc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
InChI
1S/C8H9N3O3/c1-5-4-6(8(12)10-9)2-3-7(5)11(13)14/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,12)
InChI Key
SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680370-1G:
680370-BULK:
680370-5G:
680370-VAR:
試験成績書(COA)