Merck
680109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furanboronic acid pinacol ester
95%
別名:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methyl-furan-2-yl)-(1,3,2)dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17BO3
CAS番号:
分子量:
208.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.476
密度
1.023 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
InChI Key
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
680109-10G:
680109-BULK:
680109-VAR:
680109-1G:
試験成績書(COA)