Merck
680095
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-アミノピペリジン-4-カルボン酸
97%
別名:
4-アミノ-1-(tert-ブトキシカルボニル)ピペリジン-4-カルボン酸, 4-アミノ-1-Boc-ピペリジン-4-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N2O4
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
289-294 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ペプチドフォルダマー中の電子伝達効率に対する立体構造の影響を調べる試験に関係
以下の反応の反応物質です。
  • SIRT2インヒビター
  • メラニン凝集ホルモン受容体1アンタゴニスト
  • ブラジキニンhB2受容体アンタゴニスト
  • ニューロキニン-1受容体配位子
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
680095-VAR:
680095-500MG:
680095-BULK:
試験成績書(COA)