Merck
680052
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
別名:
3-Chloropicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
157.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
131 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680052-VAR:
680052-BULK:
680052-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)