Merck
679844
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-chlorpropen
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4BrCl
CAS番号:
分子量:
155.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5042
bp
75-80 °C/450 mmHg
密度
1.6343 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrCl/c1-3(4)2-5/h1-2H2
InChI Key
LGQUWHWIEUSLLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
99.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679844-BULK:
679844-1G:
679844-5G:
679844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)