Merck
678805
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
71-75 °C
SMILES記法
Brc1cccc(c1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI Key
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
678805-BULK:
678805-1G:
678805-VAR:
試験成績書(COA)