Merck
677981
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
97%
別名:
N-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19N
CAS番号:
分子量:
177.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.519
bp
69-70 °C/0.75 mmHg
密度
0.901 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(NC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H19N/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)13-12(3,4)5/h6-8,13H,1-5H3
InChI Key
HMWHVIXDKZHDEO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
677981-1G:
677981-BULK:
677981-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)