Merck
677078
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-(–)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
kanata purity
別名:
S,S-Et-RajPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25O2P
CAS番号:
分子量:
292.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]22/D -36°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.5581
密度
1.0760 g/mL at 25 °C
官能基
ether
phosphine
SMILES記法
CC[C@H]1CC[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC
InChI
1S/C17H25O2P/c1-3-13-9-10-14(4-2)20(13)16-8-6-5-7-15(16)17-18-11-12-19-17/h5-8,13-14,17H,3-4,9-12H2,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
InChI Key
UKBFKBMQNUOKTD-KBPBESRZSA-N
法的情報
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
677078-500MG:
677078-100MG:
677078-BULK:
677078-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)